Principaux documents
T195367
(8A-(HYDROXYMETHYL)-1,4,4A,5,8,8A-HEXAHYDRONAPHTHALEN-4A-YL)(PHENANTHREN-9-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.496
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.