Principaux documents
T185485
OCTAHYDRO-4A(2H)-NAPHTHALENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.254
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.