Principaux documents
T179973
SPIRO[AZETIDINE-2,7'-BICYCLO[2.2.1]HEPTA[2,5]DIEN]-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.178
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.