Principaux documents
T170380
1,10-DIPHENYL-19,20-DIAZAHEXACYCLO[8.8.2.0(2,9).0(3,8).0(11,18).0(12,17)]ICOSA-3,5,7,12,14,16,19-HEPTAENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.523
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.