Principaux documents
T168238
CYCLODECANONE (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.378
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.