Principaux documents
T152498
3-NITRO-4-HEPTANONE
AldrichCPR
T152498-100MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T152498-100MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.187
Numéro MDL:
34.40 CHF