Principaux documents
T152242
3-(4-METHOXYPHENYL)-5-PHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLE-1-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.409
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.