Principaux documents
T151130
2,6-DIMETHOXYBENZYLAMINE
AldrichCPR
T151130-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T151130-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
34.40 CHF