Principaux documents
T144592
ETHYL 4-METHYL-2-([[(5-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETYL]AMINO)-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.486
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.