Principaux documents
T143979
ETHYL 5-BROMOIMIDAZO[1,2-A]PYRAZINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H8BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.087
Numéro MDL:
Autres remarques