Principaux documents
T141267
Ethyl 4-[4-(acetylamino)phenyl]-2-amino-3-thiophenecarboxylate
AldrichCPR
T141267-5MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
T141267-5MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.37
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025