Principaux documents
T138479
4-CHLORO-2,3-DIMETHYLPYRIDINE 1-OXIDE
AldrichCPR
5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.601
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025