Principaux documents
T132977
1-(2-(2-(4-BROMOPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20BrClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.828
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.