Principaux documents
T120804
3-(4-ACETYL-PHENYL)SYDNONE
AldrichCPR
T120804-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T120804-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.187
Numéro MDL:
191.00 CHF