Principaux documents
T119040
3-((5-BROMO-2-FURYL)METHYLENE)-5-NITRO-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
T119040-25MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T119040-25MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H7BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.116
Numéro MDL:
132.00 CHF