Principaux documents
T112194
METHYL 2-(3-(4-CHLOROPHENYL)-6-OXO-1(6H)-PYRIDAZINYL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.724
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.