Principaux documents
T110221
DIISOPROPYL 3-(4-CHLOROBENZOYL)PYRROLO(2,1-A)PHTHALAZINE-1,2-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.937
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.