Principaux documents
T103713
3-(3-FLUOROPHENYL)-N-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13F4NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.282
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.