Principaux documents
SYNS312044
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 6 mm, plug size 20/44
Synonyme(s) :
Synthware S312044, t-shape stopcock
1 EA
110.00 CHF
110.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
110.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
110.00 CHF
Check Cart for Availability
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S312044
Taille de l'alésage
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.