Principaux documents
SYNC373225
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
50 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 254 mm
Synonyme(s) :
Synthware C373225, glass chromatograpy column
1 EA
200.00 CHF
200.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
1 EA
200.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
200.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Joint
joint: ST/NS top24/40
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C373225
Technique(s)
HPLC: suitable
D.I. × L
26.0 mm × 254 mm
Capacité
50 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.