Principaux documents
SYNA252914
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A252914, glass connecting adapter
1 EA
35.90 CHF
35.90 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
35.90 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
35.90 CHF
Check Cart for Availability
Joint
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top29/42
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A252914
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.