Principaux documents
SLW1660/08M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 45 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1660/08M
40 EA
317.00 CHF
317.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
40 EA
317.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
317.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Matériaux
round base
Fabricant/nom de marque
1660/08M
SciLabware
Longueur
90 mm
D.E.
30 mm
Capacité
45 mL
Description générale
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.