Principaux documents
SLW1531/08D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
500 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1531/08D
10 EA
681.00 CHF
681.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
10 EA
681.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.17
681.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Fabricant/nom de marque
1531/08D
SciLabware
Diam. du corps
89 mm
H du flacon
163 mm
Capacité
500 mL
500 mL
D.I. du col
23 mm
Taille du bras latéral
9 mm
Description générale
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.