Principaux documents
SLW1526/18D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 10000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1526/18D
1 EA
308.00 CHF
308.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Changer de vue
1 EA
308.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
308.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Matériaux
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Joint
Joints ST/NS neck (59)
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1526/18D
Diam. du flacon × H
227 mm × 398 mm
Capacité
10000 mL
D.I. du col
59 mm
Description générale
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.