SLW1350/06M
Pyrex® Roux culture flask, off-set neck
1200 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1350/06M
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Pyrex flask
neck (off-set)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1350/06M
L × l × H
275 mm × 123 mm × 56 mm
Capacité
1200 mL
1200 mL
D.I. du col
33 mm
Volume de travail
1200 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
- Ideal for cell culture
- Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
- Withstands repeated autoclaving
- Off-set neck