SLW1070/38D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
10000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1070/38D
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Caractéristiques
narrow neck
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
1070/38D
SciLabware
Hauteur
360 mm
Diam. du corps
280 mm
Capacité
10,000 mL
10000 mL
10000 mL
D.I. du col
57 mm
Catégories apparentées
Description générale
- Complies with DIN ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc.
- Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot