Principaux documents
SIK7718-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)triethylammonium chloride
≥95%
1 G
514.00 CHF
514.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
514.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H41ClNO3P
Poids moléculaire :
385.95
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
514.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Application
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable