Principaux documents
SIK4120-30
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecyltriethoxysilane
95%
250 MG
149.00 CHF
1 G
448.00 CHF
149.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
149.00 CHF
1 G
448.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H37F9O3Si
Poids moléculaire :
536.59
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
149.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Application
These products are used to form water repellent surface coating and/or lubricated surfaces on silicon, silicon oxide, etc.
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The silane group provide a linker to covalently bond to silicon and silicon oxide surfaces.
The methoxy groups are more reactive than the ethoxy ones, but they release methanol instead of ethanol for ethoxy groups.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable