Principaux documents
S97595
3-(2-METHOXY-PHENYL)-PROPAN-1-OL
AldrichCPR
S97595-100MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Changer de vue
S97595-100MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.222
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025