Principaux documents
S960500
TRITOSYL-MONOACETONE GLUCOSE
AldrichCPR
S960500-250MG
83.90 CHF
83.90 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S960500-250MG
83.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C30H34O12S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
682.79
Numéro MDL:
83.90 CHF