Principaux documents
S947067
Sigma-Aldrich
4-CHLOROBENZYLIDENEMALONONITRILE-
50 MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
191.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable