Principaux documents
S946567
N,N-DIMETHYL-4-CYCLOOCTENE-1-AMINE
AldrichCPR
S946567-50MG
83.90 CHF
83.90 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S946567-50MG
83.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.27
Numéro MDL:
83.90 CHF