Principaux documents
S943134
2,4-DICHLORO-1,3,5-TRIBROMOBENZENE
AldrichCPR
50MG
83.90 CHF
83.90 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Changer de vue
50MG
83.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6HBr3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.693
Numéro MDL:
83.90 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025