Principaux documents
S931268
4-TERT-BUTYLPHENYL 4-NITROBENZYL ETHER
AldrichCPR
50MG
83.90 CHF
83.90 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
50MG
83.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.346
Numéro MDL:
83.90 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025