Principaux documents
S930733
N-ETHYL-N-METHYL-4-(P-TOLYLAZO)ANILINE
AldrichCPR
S930733-50MG
211.00 CHF
211.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S930733-50MG
211.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.35
Numéro MDL:
211.00 CHF