Principaux documents
S927732
4-CHLORO-6,8-DIMETHOXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)QUINOLINE
AldrichCPR
50MG
211.00 CHF
211.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Changer de vue
50MG
211.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H9ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.659
Numéro MDL:
211.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 mai 2025