Principaux documents
S921467
4'-BROMO-2,2'-CHLOROACETANILIDE
AldrichCPR
S921467-1G
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S921467-1G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H6BrCl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.953
Numéro MDL:
132.00 CHF