Principaux documents
S921017
2,6-DIPHENYL-4-(4-FLUOROPHENYL)PYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Changer de vue
50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C23H16BF5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.186
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025