Principaux documents
S917907
ALPHA,ALPHA-DIMETHYL-4-NITROBENZYL PHENYL SULFIDE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.356
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025