Principaux documents
S907081
HEXAKIS(4-METHOXYPHENOXYMETHYL)BENZENE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C54H54O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
895.025
Numéro MDL:
34.40 CHF