Principaux documents
S883786
3-ISOPROPYL-1-CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
S883786-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S883786-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.227
Numéro MDL:
34.40 CHF