Principaux documents
S881740
N-(2-BROMOPHENYL)MALEAMIC ACID
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H8BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.084
Numéro MDL:
34.40 CHF