Principaux documents
S878146
Sigma-Aldrich
N-(3-(PHENYLIMINO)PROPENYL)ANILI-
50 MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
34.40 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable