Principaux documents
S870919
1,2-BIS(PHENYLETHYNYL)BENZENE
AldrichCPR
S870919-5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S870919-5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C22H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.357
Numéro MDL:
34.40 CHF