Principaux documents
S860255
(+/-)-1,2-CYCLOHEXANEDIOL BIS(DIPHENYL PHOSPHATE)
AldrichCPR
S860255-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025
Changer de vue
S860255-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C30H30O8P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.516
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025