Principaux documents
S860115
6-BROMO-1,3-BENZODIOXOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S860115-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S860115-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H5BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.031
Numéro MDL:
191.00 CHF