Principaux documents
S859273
ETHYL N-HYDROXYCARBAMATE, SODIUM SALT
AldrichCPR
S859273-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le07 mai 2025
Changer de vue
S859273-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C3H6NNaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.076
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le07 mai 2025