Principaux documents
S837334
1,2-DICHLORO-1,2-DIPHENYLETHANE
AldrichCPR
50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H12Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.158
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025