Principaux documents
S83519
N-(4,5-DIHYDROXY-6-HYDROXYMETHYL-2-METHOXY-TETRAHYDRO-PYRAN-3-YL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
S83519-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
S83519-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO6
Poids moléculaire :
297.311
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025