Principaux documents
S823163
TETRAKIS(3-FLUOROPHENYL)SILANE
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C24H16F4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.475
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025